trans-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC404512-1G PC404512-250MG
APOSPC404512-1GEA 509 EUR
APOSPC404512-1G APOSPC404512-250MG
trans-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₆FNO₂
MW: 237,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26936314
Núm. CAS: 1980007-30-4