3-(4-Fluoro-benzyl)-piperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC404525-1G PC404525-250MG
APOSPC404525-1GEA 0 EUR
APOSPC404525-1G APOSPC404525-250MG
3-(4-Fluoro-benzyl)-piperidine hydrochloride
3-(4-Fluoro-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₆FN·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04113623
Núm. CAS: 745817-38-3