1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC404538-1G PC404538-250MG
APOSPC404538-1GEA 248 EUR
APOSPC404538-1G APOSPC404538-250MG
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₉F₃O₃
MW: 246,183 g/mol
Pto. de fusión: 104…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11037007
Núm. CAS: 936727-93-4