(2,8-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl)-pyridin-2-yl-methanone
Proveedor: Apollo Scientific
PC404544-1G PC404544-5G
APOSPC404544-1GEA 301 EUR
APOSPC404544-1G APOSPC404544-5G
(2,8-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl)-pyridin-2-yl-methanone
(2,8-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl)-pyridin-2-yl-methanone
Formula: C₁₇H₈F₆N₂O
MW: 370,249 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05863551
Núm. CAS: 35853-55-5