2-Chloro-7-fluoroquinoline-3-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-7-fluoroquinoline-3-carbaldehyde
PC404559-250MG PC404559-1G
APOSPC404559-250MGEA 145 EUR
APOSPC404559-250MG APOSPC404559-1G
2-Chloro-7-fluoroquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-7-fluoroquinoline-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₅ClFNO
MW: 209,604 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09787681
Núm. CAS: 745830-16-4