4-Amino-8-fluoroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
PC404562-1G PC404562-5G
APOSPC404562-1GEA 426 EUR
APOSPC404562-1G APOSPC404562-5G
4-Amino-8-fluoroquinoline
4-Amino-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₇FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037191
Núm. CAS: 148401-38-1