6-Fluoro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
PC404574-1G PC404574-5G
APOSPC404574-1GEA 301 EUR
APOSPC404574-1G APOSPC404574-5G
6-Fluoro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
6-Fluoro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Formula: C₁₅H₁₀FNO
MW: 239,244 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505230
Núm. CAS: 103914-44-9