4-Amino-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
PC404575-1G PC404575-5G
APOSPC404575-1GEA 285 EUR
APOSPC404575-1G APOSPC404575-5G
4-Amino-6,8-difluoro-2-methylquinoline
4-Amino-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈F₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11053597
Núm. CAS: 288151-32-6