4-Bromo-7,8-difluoroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
PC404584-1G PC404584-5G
APOSPC404584-1GEA 227 EUR
APOSPC404584-1G APOSPC404584-5G
4-Bromo-7,8-difluoroquinoline
4-Bromo-7,8-difluoroquinoline
Formula: C₉H₄BrF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12674974
Núm. CAS: 1189106-43-1