4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
PC404589-1G PC404589-5G
APOSPC404589-1GEA 343 EUR
APOSPC404589-1G APOSPC404589-5G
4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₆ClF₂N
MW: 213,611 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11501277
Núm. CAS: 288151-31-5