3-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
PC404591-1G PC404591-250MG
APOSPC404591-1GEA 360 EUR
APOSPC404591-1G APOSPC404591-250MG
3-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
3-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
Formula: C₉H₅BrFNO
MW: 242.045 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13192868
Núm. CAS: 1065087-83-3