4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
PC404609-1G PC404609-5G
APOSPC404609-1GEA 325 EUR
APOSPC404609-1G APOSPC404609-5G
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₃H₉ClF₃NO₂
MW: 303,664 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173388
Núm. CAS: 31602-11-6