3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC405504-1G PC405504-250MG PC405504-500MG
APOSPC405504-1GEA 1110 EUR
APOSPC405504-1G APOSPC405504-250MG APOSPC405504-500MG
3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-amine 95%
3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-amine
Formula: C₉H₁₀FNO
MW: 167.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18251061
Núm. CAS: 1260672-73-8