2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC405530-1G PC405530-250MG
APOSPC405530-1GEA 348 EUR
APOSPC405530-1G APOSPC405530-250MG
2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenol
2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenol
Formula: C₆H₄F₅NO₃S
MW: 265,158 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22370112
Núm. CAS: 1329120-21-9