1-(Pentafluorosulphanyl)-3-bromo-5-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC405636-1G PC405636-250MG
APOSPC405636-1GEA 632 EUR
APOSPC405636-1G APOSPC405636-250MG
1-(Pentafluorosulphanyl)-3-bromo-5-nitrobenzene
1-(Pentafluorosulphanyl)-3-bromo-5-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrF₅NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27664831
Núm. CAS: 871507-63-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III