3-(Pentafluorothio)thiophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC405648-1G PC405648-250MG
APOSPC405648-1GEA 261 EUR
APOSPC405648-1G APOSPC405648-250MG
3-(Pentafluorothio)thiophenol
3-(Pentafluorothio)thiophenol
Formula: C₆H₅F₅S₂
MW: 236,226 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD27664885
Núm. CAS: 1820618-54-9