3-([Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(m-pentafluorosulphanylbenzene)-1,3,2-dioxaborolane

PC405653-1G PC405653-250MG PC405653-5G
APOSPC405653-1GEA 719 EUR
APOSPC405653-1G APOSPC405653-250MG APOSPC405653-5G
3-([Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester
3-([Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₆BF₅O₂S
MW: 330,122 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20489193
Núm. CAS: 1286278-35-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR