2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC405674-25G PC405674-5G PC405674-1G
APOSPC405674-25GEA 3140 EUR
APOSPC405674-25G APOSPC405674-5G APOSPC405674-1G
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)aniline
Formula: C₆H₄Cl₂F₅NS
MW: 288,066 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22201015
Núm. CAS: 149757-20-0