3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
PC405677-1G PC405677-5G
APOSPC405677-1GEA 422 EUR
APOSPC405677-1G APOSPC405677-5G
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid 97%
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid
Formula: C₇H₄ClF₅O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652415
Núm. CAS: 1448317-67-6