1-(3-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Proveedor: Apollo Scientific
PC405685-1G PC405685-250MG
APOSPC405685-1GEA 1660 EUR
APOSPC405685-1G APOSPC405685-250MG
1-(3-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-(3-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formula: C₁₁H₁₁F
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27996102
Núm. CAS: 1823878-55-2