1-Fluoro-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
Proveedor: Apollo Scientific
PC405691-1G PC405691-250MG
APOSPC405691-1GEA 1910 EUR
APOSPC405691-1G APOSPC405691-250MG
1-Fluoro-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
1-Fluoro-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
Formula: C₁₁H₁₁F
MW: 162,203 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29037338
Núm. CAS: 146038-61-1