4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC405693-1G PC405693-250MG
APOSPC405693-1GEA 0 EUR
APOSPC405693-1G APOSPC405693-250MG
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₂FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29037340
Núm. CAS: 1936606-29-9