(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC405694-1G PC405694-250MG
APOSPC405694-1GEA 2410 EUR
APOSPC405694-1G APOSPC405694-250MG
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanamine
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanamine
Formula: C₁₂H₁₄FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29037341
Núm. CAS: 1934501-42-4