(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC405696-1G PC405696-250MG
APOSPC405696-1GEA 2410 EUR
APOSPC405696-1G APOSPC405696-250MG
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanol
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanol
Formula: C₁₂H₁₃FO
MW: 192,229 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29037343
Núm. CAS: 1934767-33-5