Ethyl 3-fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC405697-1G PC405697-250MG
APOSPC405697-1GEA 4580 EUR
APOSPC405697-1G APOSPC405697-250MG
Ethyl 3-fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Ethyl 3-fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₁FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29037344
Núm. CAS: 1935130-91-8