(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: {3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}methanol
PC405698-250MG PC405698-100MG
APOSPC405698-250MGEA 2550 EUR
APOSPC405698-250MG APOSPC405698-100MG
(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol 97%
(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol
Formula: C₆H₉FO
MW: 116.133 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD29037345
Núm. CAS: 262852-01-7