3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC405699-1G PC405699-250MG
APOSPC405699-1GEA 2410 EUR
APOSPC405699-1G APOSPC405699-250MG
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxamide
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxamide
Formula: C₆H₈FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19207132
Núm. CAS: 146038-55-3