1-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC405700-1G PC405700-250MG
APOSPC405700-1GEA 4150 EUR
APOSPC405700-1G APOSPC405700-250MG
1-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-one
1-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-one
Formula: C₇H₉FO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD24709482
Núm. CAS: 262852-00-6