2-Amino-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC405702-1G PC405702-250MG
APOSPC405702-1GEA 2790 EUR
APOSPC405702-1G APOSPC405702-250MG
2-Amino-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid hydrochloride
Formula: C₇H₁₀FNO₂·ClH
MW: 195.619 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29060099
Núm. CAS: 1934367-59-5