((1S,2R,3R,8S)-4-Fluorocuban-1-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC405708-1G PC405708-250MG
APOSPC405708-1GEA 4520 EUR
APOSPC405708-1G APOSPC405708-250MG
((1S,2R,3R,8S)-4-Fluorocuban-1-yl)methanol 95%
((1S,2R,3R,8S)-4-Fluorocuban-1-yl)methanol
Formula: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28955862
Núm. CAS: 167496-73-3