(1S,2R,3R,8S)-4-(Fluoromethyl)cubane-1-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC405709-1G PC405709-250MG
APOSPC405709-1GEA 4520 EUR
APOSPC405709-1G APOSPC405709-250MG
(1S,2R,3R,8S)-4-(Fluoromethyl)cubane-1-carboxylic acid 95%
(1S,2R,3R,8S)-4-(Fluoromethyl)cubane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,176 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24502265
Núm. CAS: 1350821-83-8