(2R,3R,4S,5S)-4-Fluorocubane-1-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC405710-1G PC405710-250MG
APOSPC405710-1GEA 4520 EUR
APOSPC405710-1G APOSPC405710-250MG
(2R,3R,4S,5S)-4-Fluorocubane-1-carboxylic acid 95%
(2R,3R,4S,5S)-4-Fluorocubane-1-carboxylic acid
Formula: C₉H₇FO₂
MW: 166,149 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20645019
Núm. CAS: 145193-69-7