Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-fluorocubane-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC405712-1G PC405712-250MG
APOSPC405712-1GEA 4520 EUR
APOSPC405712-1G APOSPC405712-250MG
Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-fluorocubane-1-carboxylate 95%
Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-fluorocubane-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,176 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30723461
Núm. CAS: 141046-54-0