3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4059-100MG PC4059-250MG
APOSPC4059-100MGEA 63.8 EUR
APOSPC4059-100MG APOSPC4059-250MG
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
Formula: C₁₀H₉F₃O
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772919
Núm. CAS: 166947-09-7