2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC407010-100MG PC407010-1G PC407010-250MG
APOSPC407010-100MGEA 79.9 EUR
APOSPC407010-100MG APOSPC407010-1G APOSPC407010-250MG
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-(piperazin-1-yl)quinoline
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Formula: C₁₅H₁₃F₆N₃
MW: 349,274 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07700226
Núm. CAS: 401567-76-8