4-Chloro-6-trifluoromethoxyquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
PC407013-1G PC407013-250MG
APOSPC407013-1GEA 260 EUR
APOSPC407013-1G APOSPC407013-250MG
4-Chloro-6-trifluoromethoxyquinoline
4-Chloro-6-trifluoromethoxyquinoline
Formula: C₁₀H₅ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684224
Núm. CAS: 927800-55-3