4-Chloro-7-trifluoromethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
PC407015-1G PC407015-5G
APOSPC407015-1GEA 0 EUR
APOSPC407015-1G APOSPC407015-5G
4-Chloro-7-trifluoromethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
4-Chloro-7-trifluoromethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₃H₉ClF₃NO₂
MW: 303,664 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07700248
Núm. CAS: 21168-42-3