4-Chloro-8-trifluoromethoxyquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
PC407052-1G
PC407052-250MG
APOSPC407052-1GEA
0
EUR
APOSPC407052-1G
APOSPC407052-250MG
4-Chloro-8-trifluoromethoxyquinoline
4-Chloro-8-trifluoromethoxyquinoline
Formula:
C₁₀H₅ClF₃NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01861865 Núm. CAS: 40516-42-5 |