8-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC407066-1G PC407066-5G
APOSPC407066-1GEA 0 EUR
APOSPC407066-1G APOSPC407066-5G
8-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
8-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formula: C₉H₈FN₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684142
Núm. CAS: 1171070-31-7