4-Bromo-5-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC407085-100MG PC407085-1G PC407085-500MG
APOSPC407085-100MGEA 350 EUR
APOSPC407085-100MG APOSPC407085-1G APOSPC407085-500MG
4-Bromo-5-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
4-Bromo-5-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
Formula: C₉H₅BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15832833
Núm. CAS: 1207448-50-7