tert-Butyl 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylcarbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
PC408014-1G PC408014-250MG PC408014-5G
APOSPC408014-1GEA 59.9 EUR
APOSPC408014-1G APOSPC408014-250MG APOSPC408014-5G
tert-Butyl 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylcarbamate
tert-Butyl 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylcarbamate
Formula: C₁₇H₂₅BFNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09033883
Núm. CAS: 262444-42-8