2'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(2-Chloro-3-fluorophenyl)ethanone
PC408052-1G PC408052-5G
APOSPC408052-1GEA 60.9 EUR
APOSPC408052-1G APOSPC408052-5G
2'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
2'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₆ClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13194221
Núm. CAS: 161957-57-9