2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408065-250MG PC408065-1G PC408065-5G
APOSPC408065-250MGEA 105 EUR
APOSPC408065-250MG APOSPC408065-1G APOSPC408065-5G
2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic acid 98%
2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic acid
Formula: C₁₃H₇F₃INO₂
Pto. de fusión: 195…200 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08690072
Núm. CAS: 391211-97-5