2,4-Difluoro-6-hydroxybenzoic acid methyl ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC408069-1G PC408069-5G
APOSPC408069-1GEA 82.9 EUR
APOSPC408069-1G APOSPC408069-5G
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzoic acid methyl ester 98%
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzoic acid methyl ester
Formula: C₈H₆F₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203802
Núm. CAS: 773874-16-1