2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408081-25G PC408081-5G
APOSPC408081-25GEA 844 EUR
APOSPC408081-25G APOSPC408081-5G
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane 97%
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane
Formula: C₅Cl₄F₆O₂
MW: 347,855 g/mol
Pto. Ebullición: 56 °C (25 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16619610
Núm. CAS: 64499-81-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III