8-Fluorosulphonylperfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxaoctanoyl) fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC408082-100G PC408082-50G
APOSPC408082-100GEA 812 EUR
APOSPC408082-100G APOSPC408082-50G
8-Fluorosulphonylperfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxaoctanoyl) fluoride 95%
8-Fluorosulphonylperfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxaoctanoyl) fluoride
Formula: C₈F₁₆O₅S
MW: 512,122 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16621332
Núm. CAS: 4089-58-1
UN: 3265
ADR: 8,III