Sodium nonafluoropentanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408085-5G PC408085-250MG
APOSPC408085-5GEA 661 EUR
APOSPC408085-5G APOSPC408085-250MG
Sodium nonafluoropentanoate
Sodium nonafluoropentanoate
Formula: C₅F₉O₂·Na
MW: 286.028 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01325841
Núm. CAS: 2706-89-0