5-Chlorooctafluoropentanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC408092-25G PC408092-5G
APOSPC408092-25GEA 531 EUR
APOSPC408092-25G APOSPC408092-5G
5-Chlorooctafluoropentanoic acid 95%
5-Chlorooctafluoropentanoic acid
Formula: C₅HClF₈O₂
MW: 280.5 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01328318
Núm. CAS: 66443-79-6
UN: 1760
ADR: 8 III