Potassium difluoroacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408095-1G PC408095-5G
APOSPC408095-1GEA 147 EUR
APOSPC408095-1G APOSPC408095-5G
Potassium difluoroacetate 95%
Potassium difluoroacetate
Formula: C₂HF₂O₂·K
MW: 134,123 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16620582
Núm. CAS: 6291-26-5