4-Ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Ethyl-5-fluoro-o-guaiacol, 5-Ethyl-4-fluoro-2-hydroxyanisole
PC4081-1G PC4081-5G
APOSPC4081-1GEA 105 EUR
APOSPC4081-1G APOSPC4081-5G
4-Ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenol
4-Ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenol
Formula: C₉H₁₁FO₂
MW: 170,181 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11101442
Núm. CAS: 1065076-45-0